Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Upright Freezer, for Microtiterplates, 45 mm Shelf Height
Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Holds:
Microtiterplates
Microtiterplates (21)
Microtiterplates (24)
Microtiterplates (25)
Microtiterplates (28)
Microtiterplates (35)
Microtiterplates (36)
Microtiterplates (42)
Microtiterplates (48)
Microtiterplates (49)
Array:
3 x 4
3 x 5
3 x 6
3 x 7
4 x 4
4 x 5
4 x 6
4 x 7
5 x 4
5 x 5
5 x 6
5 x 7
6 x 4
6 x 5
6 x 6
6 x 7
7 x 5
7 x 6
7 x 7
8 x 5
8 x 6
Packungsgröße:
Each
Beschreibung
- For use in upright freezers
- Racks can either be used as one plate per shelf or the plates can be stacked
- Constructed of aluminum
Spezifikation
Spezifikation
| Array | 6 x 4 |
| Holds | Microtiterplates (24) |
| Material | Aluminum |
| For Use With (Equipment) | Upright Freezers |
| Dimensions (L x W x H) | 360 x 135 x 279 mm |
| Height (Metric) | 45 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur