Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Upright Freezer, for Microtiterplates, 16 mm Shelf Height
Eco AluRack for upright freezers is designed to hold microtiterplates.
Marke:  Tenak™ TE15570
Weitere Details : Weight : 1.60000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12428270
  • 172.00 EUR / Each
Estimated Shipment: 30-07-2024
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • For use in upright freezers
  • Racks can either be used as one plate per shelf or the plates can be stacked
  • Constructed of aluminum
Spezifikation
Spezifikation
9 x 7
Aluminum
630 x 135 x 153 mm
Microtiterplates (63)
Upright Freezers
16 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote