Learn More
Di-tert-butyl N,N-diisopropylphosphoramidite, 95%
Product Code. 10172814 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Packaging:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10172814
Marca: Thermo Scientific Acros 426890010
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 137348-86-8 | C14H32NO2P | 277.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 137348-86-8
Molecular Formula C14H32NO2P
Molecular Weight (g/mol) 277.39
MDL Number MFCD00153506
InChI Key YGFLCNPXEPDANQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-tert-butyl diisopropylphosphoramidite, di-tert-butyl n,n-diisopropylphosphoramidite, di-t-butyl n,n-diisopropylphosphoramidite, di-tert-butoxy diisopropylamino phosphine, n-di-tert-butoxyphosphanyl-n-isopropyl-propan-2-amine, phosphoramidous acid, bis 1-methylethyl-, bis 1,1-dimethylethyl ester, bis tert-butoxy phosphino bis methylethyl amine, bis tert-butoxy phosphanyl diisopropylamine, acmc-1by13, di-tertbutyl diisopropyl-phosphoramidite
PubChem CID 853005
IUPAC Name N-[bis[(2-methylpropan-2-yl)oxy]phosphanyl]-N-propan-2-ylpropan-2-amine
SMILES CC(C)N(C(C)C)P(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
Specifica
Color Colorless
Density 0.8790g/mL
Boiling Point 85.0°C to 90.0°C (0.2 mmHg)
Flash Point 113°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 94% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Refractive Index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589nm)
Quantity 1 g
Specific Gravity 0.879
Formula Weight 277.39
Percent Purity 95%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Di-tert-butyl N, N-diisopropylphosphoramidite
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Di-tert-butyl N,N-diisopropylphosphoramidite
Avvertenza
  • Warning
Categoria di pericolo
  • Acute toxicity Category 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H302-Harmful if swallowed.
Consigli di prudenza
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato