Learn More
Fisherbrand™ Clear Straight Sided Polystyrene Jars with White Polypropylene Caps
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Unit Size:
Pack of 24
Pack of 36
Pack of 48
Pack of 72
Specifikationer
Specifikationer
| Capacity (Metric) | 30 mL |
| Capacity (English) | 1 oz. |
| Color | Clear |
| Diameter (Metric) Outer Neck | 39 mm |
| Diameter (Metric) Inner Neck | 37 mm |
| For Use With (Application) | Large Solid Samples and Allow for Complete Removal of Contents |
| Includes | Cap |
| Height (Metric) With Closure | 44 mm |
| Material | Polystyrene |
| Quantity | 72 |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering