Learn More
Carbonic Anhydrase VIII/CA8 Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Bio-Techne NBP2-99319AF647
Artikelnummer. 18331502
  • 414.00 EUR / 0.10mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Carbonic Anhydrase VIII/CA8 Polyclonal specifically detects Carbonic Anhydrase VIII/CA8 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Carbonic Anhydrase VIII/CA8
Polyclonal
Western Blot, ELISA
CALScarbonate dehydratase, CAMRQ3, carbonic anhydrase VIIIMGC99509, carbonic anhydrase-like sequence, carbonic anhydrase-related protein, CARPCA-related protein, CA-VIII, MGC120502
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Carbonic Anhydrase VIII/CA8 (NP_004047.3; Met 1-Gln 290).
0.1 mL
Lipid and Metabolism
767
Store at 4°C in the dark.
IgG
Western Blot, ELISA
Alexa Fluor 647
50mM Sodium Borate
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt