Learn More
Invitrogen™ Ambion™ T7 RNA Polymerase (cloned) 20U/μL
Brand:  Invitrogen™ AM2082
Weitere Details : Weight : 0.01000kg
Artikelnummer. 10610226
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
One tube containing 5000 units at a concentration of 20U/μL. Store at -20deg.C
miRNA analysis
DNA
5000 units
20U/μL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote