Learn More
4-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 437960010
Dettagli aggiuntivi : CAS Number : 23967-57-9 Weight : 0.05100kg
Quantity 1g
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 10027699
  • 65.20 EUR / 1g
Estimated Shipment
07-05-2021
Descrizione
Descrizione
Specifica
Identificatori chimici
23967-57-9
212.66
4-chlorobenzo b thiophene-2-carboxylic acid, 4-chloro-benzo b thiophene-2-carboxylic acid, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 4-chloro, 4-chloro benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 4-chlorobenzothiophene-2-carboxylate, 4-chlorobenzothiophene-2-carboxylic acid, 2-carboxy-4-chlorobenzo b thiophene, 4-chloro-2-benzo b thiophenecarboxylic acid
4-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
C9H5ClO2S
IPAXPERGAMNMIJ-UHFFFAOYSA-N
3854516
C1=CC2=C(C=C(S2)C(=O)O)C(=C1)Cl
Specifica
4-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Glass Bottle
255°C to 256.7°C
23967-57-9
100.0
C9H5ClO2S
IPAXPERGAMNMIJ-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
3854516
Crystalline Powder
Authentic
White
1g
96.0
96% min. (HPLC)
4-chlorobenzo b thiophene-2-carboxylic acid, 4-chloro-benzo b thiophene-2-carboxylic acid, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 4-chloro, 4-chloro benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 4-chlorobenzothiophene-2-carboxylate, 4-chlorobenzothiophene-2-carboxylic acid, 2-carboxy-4-chlorobenzo b thiophene, 4-chloro-2-benzo b thiophenecarboxylic acid
C1=CC2=C(C=C(S2)C(=O)O)C(=C1)Cl
212.66
212.66
97%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 4-Chlorobenzo¢b!thiophene-2-carboxylic acid
Avvertenza
  • Warning
Categoria di pericolo
  • Acute toxicity Category 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H302-Harmful if swallowed.
Consigli di prudenza
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
SDS Documenti