Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human SLC1A4 GST (N-Term) Protein
Recombinant Protein
Brand:  Novus Biologicals™ H00006509-Q01-10ug
 View more versions of this product
Product Code. 18331709
  • 611.00 EUR / 10µg
Explore more special offers
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
Specifica
Specifica
Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
6509
10 μg
Alanine/serine/cysteine/threonine transporter 1, ASCT1, ASCT1 ASCT-1, neutral amino acid transporter A, SATTglutamate/neutral amino acid transporter, solute carrier family 1 (glutamate/neutral amino acid transporter), member 4, Solute carrier family 1 member 4
>80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
34.21 kDa
Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
SLC1A4
SLC1A4
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato