Learn More
MGAT4B Antibody, Novus Biologicals™
Mouse Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals H00011282-B01P
Product Code. 18331659
  • 597.00 EUR / 0.05mg
Description
MGAT4B Polyclonal antibody specifically detects MGAT4B in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
MGAT4B
Polyclonal
Western Blot 1:500
NP_463459.1
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
PBS (pH 7.4)
alpha-1,3-mannosyl-glycoprotein 4-beta-N-acetylglucosaminyltransferase B, alpha-1,3-mannosyl-glycoprotein beta-1,4-N-acetylglucosaminyltransferase, aminyltransferase, EC 2.4.1.145, GlcNAc-T IVb, GNT-IV, GNT-IVB, isoenzyme B, isozyme B, mannosyl (alpha-1,3-)-glycoprotein beta-1,4-N-acetylglucosaminyltransferase, N-acetylglucosaminyltransferase IVb, N-glycosyl-oligosaccharide-glycoprotein N-acetylglucosaminyltransferase IVb, UDP-N-acetylglucosamine: alpha-1,3-D-mannosidebeta-1,4-N-acetylglucosaminyltransferase IV, UDP-N-acetylglucosamine: alpha-1,3-D-mannosidebeta-1,4-N-acetylglucosaminyltransferase IVb
MGAT4B (NP_463459.1, 1 a.a. - 563 a.a.) full-length human protein. MSRVAGTRTDVNELLQRWTPRCVRWHTGGARRVALDRPLVTACLPPAGDVVDVYQREFLALRDRLHAAEQESLKRSKELNLVLDEIKRAVSERQALRDGDGNRTWGRLTEDPRLKPWNGSHRHVLHLPTVFHHLPHLLAKESSLQPAVRVGQGRTGVSVVMGIPSVRREVHSYLTDTLHSLISELSPQEKEDSVIVVLIAETDSQYTSAVTENIKALFPTEIHSGLLEVISPSPHFYPDFSRLRESFGDPKERVRWRTKQNLDYCFLMMYAQSKGIYYVQLEDDIVAKPNYLSTMKNFALQQPSEDWMILEFSQLGFIGKMFKSLDLSLIVEFILMFYRDKPIDWLLDHILWVKVCNPEKDAKHCDRQKANLRIRFKPSLFQHVGTHSSLAGKIQKLKDKDFGKQALRKEHVNPPAEVSTSLKTYQHFTLEKAYLREDFFWAFTPAAGDFIRFRFFQPLRLERFFFRSGNIEHPEDKLFNTSVEVLPFDNPQSDKEALQEGRTATLRYPRSPDGYLQIGSFYKGVAEGEVDPAFGPLEALRLSIQTDSPVWVILSEIFLKKAD
0.05 mg
Cytokine Research
11282
Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis