Learn More
Rogo-Sampaic Porcelain Buchner Funnels
Click to view available options
Capacity (Metric):
660 mL
Diameter (Metric) Plate:
125mm
Unit Size:
Each
Description
- White porcelain
- Available for a range of volumes and filter diameters
- Applications include collecting recrystalized compounds
- Excellent thermal and chemical resistance
Specifications
Specifications
| Capacity (Metric) | 660 mL |
| Material | Porcelain |
| Diameter (Metric) Plate | 125mm |
| Diameter (Metric) Disc | 125mm |
| Length (Metric) Stem | 85mm |
| Quantity | 1Each |
| Product Type | Buchner Funnel |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur